missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. 11476356
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11476356 1 g 1g
11486356 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11476356 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23135.03

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 239135-48-9
Molekylformel C8H5BrF4
Molekylvikt (g/mol) 257.03
MDL-nummer MFCD00236290
InChI-nyckel MQZWBTRGSDOAIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-2-trifluoromethyl benzyl bromide, 2-bromomethyl-4-fluoro-1-trifluoromethyl benzene, 2-trifluoromethyl-5-fluorobenzyl bromide, acmc-1cfdc, 5-fluoro-2-trifluoromethylbenzyl bromide, 2-trifluoromethyl-5-fluoro-benzyl bromide, alpha-bromo-5-fluoro-2-trifluoromethyl toluene, benzene,2-bromomethyl-4-fluoro-1-trifluoromethyl, a-bromo-5-fluoro-2-trifluoromethyl toluene;a-bromo-5-fluoro-2-trifluoromethyl toluene
PubChem CID 2737578
IUPAC-namn 2-(bromomethyl)-4-fluoro-1-(trifluoromethyl)benzene
LEDER FC1=CC(CBr)=C(C=C1)C(F)(F)F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Brytningsindex 1.4817
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1760
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 257.03
Procent renhet 97%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.