Läs mer
5-fluor-2-(trifluormetyl)bensylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11366809
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11366809 1 g 1g
11376809 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11366809 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26751.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Tillämpningar
Används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Löslig
i organiska
lösningsmedel
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 231291-14-8
Molekylformel C8H7F4N
Molekylvikt (g/mol) 193.145
MDL-nummer MFCD00236288
InChI-nyckel ZRDWPCJUMDGSCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-2-trifluoromethyl benzylamine, 5-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl methanamine, 5-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl methylamine, 1-5-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl methanamine, acmc-1cqk1, ksc494q0r, 2-trifluoromethyl-5-fluorobenzylamine, 5-fluoro-2-trifluoromethylbenzylamine, 5-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl methamine
PubChem CID 2737568
IUPAC-namn [5-fluor-2-(trifluormetyl)fenyl]metanamin
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)CN)C(F)(F)F
Specifications
Kemiskt namn eller material 5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2735
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in organic solvents
Formel vikt 193.15
Procent renhet 97%