Läs mer
5-fluor-2-(trifluormetyl)fenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15475157
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15475157 1 g 1g
15485157 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15475157 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32445.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 243459-91-8 | Molekylformel: C7H4F4O | Molekylvikt: 180,102 g/mol
Som råmaterial i organisk syntes. Används inom färgindustrin. Som läkemedelsmellanprodukt.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Som råmaterial i organisk syntes. Används inom färgindustrin. Som läkemedelsmellanprodukt.
Löslighet
Sparsamt löslig (0,40 g/L) (25 °C).
Anteckningar
Förvara på en sval plats. Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats. Förvara den borta från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 243459-91-8
Molekylformel C7H4F4O
Molekylvikt (g/mol) 180.102
MDL-nummer MFCD00236302
InChI-nyckel QWLZSSYHAJSEHU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2774803
IUPAC-namn 5-fluoro-2-(trifluormetyl)fenol
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenol
Smältpunkt 48 °C till 52 °C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Synonym 5-fluoro-2-trifluoromethyl phenol, 5-fluoro-2-trifluoromethyl-phenol, 4-fluoro-2-hydroxybenzotrifluoride, pubchem2171, intermediates-zcf02657, phenol,5-fluoro-2-trifluoromethyl, phenol, 5-fluoro-2-trifluoromethyl
Löslighetsinformation Sparsamt löslig (0,40g/L) (25 °C).
Formel vikt 180.1
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.