Läs mer
5-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazolhydroklorid, 96 %
Produktkod. 15448285
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15448285 1 g 1g
15458285 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15448285 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33044.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
CAS: 84163-16-6 | C12H14ClFN2O | 256,705 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84163-16-6
Molekylformel C12H14ClFN2O
Molekylvikt (g/mol) 256.705
MDL-nummer MFCD06200879
InChI-nyckel HSOJFILHZZEWJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-3-piperidin-4-yl benzo d isoxazole hydrochloride, 5-fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzisoxazole hydrochloride, 5-fluoro-3-4-piperidinyl-1,2-benzisoxazole hydrochloride, 5-fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzoxazole hydrochloride, 5-fluoro-3-piperidin-4-yl benzo d isoxazole hcl, 4-5-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl piperidine hydrochloride, 1,2-benzisoxazole,5-fluoro-3-4-piperidinyl-, hydrochloride, pubchem11469, 5-fluoro-3-piperidin-4-yl benzisoxazole hcl salt, 5-fluoro-3-4-piperidyl benzo d isoxazole, chloride
PubChem CID 2794754
IUPAC-namn 5-fluor-3-piperidin-4-yl-1,2-bensoxazol; hydroklorid
LEDER C1CNCCC1C2=NOC3=C2C=C(C=C3)F.Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material 5-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole hydrochloride
Smältpunkt ∽298°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 256.71
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.