Läs mer
5-fluor-3-(4-piperidinyl)-1,2-bensisoxazolhydroklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10453162
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10453162 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10453162 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07029DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1, 2-benzisoxazole hydrochloride
CAS 84163-16-6
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C12H14ClFN2O
MDL-nummer MFCD06200879
Kvantitet 1 g
Synonym 5-fluoro-3-piperidin-4-yl benzo d isoxazole hydrochloride, 5-fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzisoxazole hydrochloride, 5-fluoro-3-4-piperidinyl-1,2-benzisoxazole hydrochloride, 5-fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzoxazole hydrochloride, 5-fluoro-3-piperidin-4-yl benzo d isoxazole hcl, 4-5-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl piperidine hydrochloride, 1,2-benzisoxazole,5-fluoro-3-4-piperidinyl-, hydrochloride, pubchem11469, 5-fluoro-3-piperidin-4-yl benzisoxazole hcl salt, 5-fluoro-3-4-piperidyl benzo d isoxazole, chloride
InChI-nyckel HSOJFILHZZEWJT-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CNCCC1C2=NOC3=C2C=C(C=C3)F.Cl
IUPAC-namn 5-fluor-3-piperidin-4-yl-1,2-bensoxazol; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 256.705
PubChem CID 2794754
Formel vikt 256.71
Procent renhet 97%