Läs mer
5-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazolhydroklorid, TRC
Produktkod. 30405761
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30405761 250 mg
1 options
Produktkod. 30405761 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF595835250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole hydrochloride
CAS 84163-16-6
Molekylformel C12 H13 F N2 O . Cl H
Kvantitet 250 mg
Synonym 4-(5-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H13FN2O.ClH/c13-9-1-2-11-10(7-9)12(15-16-11)8-3-5-14-6-4-8;/h1-2,7-8,14H,3-6H2;1H
LEDER Cl.Fc1ccc2onc(C3CCNCC3)c2c1
IUPAC-namn 5-fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benoxazol; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 256.7
Formel vikt 256.0779