missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Fluoro-4-hydroxy-2-metoxypyrimidin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Fluoro-4-hydroxy-2-methoxypyrimidine |
| CAS | 1480-96-2 |
| Molekylformel | C5 H5 F N2 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Capecitabine Impurity 35 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5FN2O2/c1-10-5-7-2-3(6)4(9)8-5/h2H,1H3,(H,7,8,9) |
| LEDER | COC1=NC=C(F)C(=O)N1 |
| IUPAC-namn | 5-fluoro-2-metoxi-1H-pyrimidin-6-ett |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.1 |
| Formel vikt | 144.0335 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?