Läs mer
5-Fluoro-6-oxo-1,6-dihydropyridine-2-carbonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Fluoro-6-oxo-1,6-dihydropyridine-2-carbonitrile |
| CAS | 1239510-82-7 |
| Molekylformel | C6H3FN2O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Olutasidenib Impurity, 5-Fluoro-1,6-dihydro-6-oxo-2-pyridinecarbonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3FN2O/c7-5-2-1-4(3-8)9-6(5)10/h1-2H,(H,9,10) |
| LEDER | N#CC1=CC=C(F)C(=O)N1 |
| IUPAC-namn | 5-fluoro-6-oxo-1,6-dihydropyridine-2-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 138.1 |
| Formel vikt | 138.0229 |