Läs mer
5-Fluoro Cytosine-13C,15N2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Fluorocytosine-2-13C-1,3-15N2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4FN3O/c5-2-1-7-4(9)8-3(2)6/h1H,(H3,6,7,8,9)/i4+1,7+1,8+1 |
| Formel vikt | 132.0313 |
| Procent renhet | >95% |