Läs mer
5-Fluoro Cytosine-13C,15N2, TRC
Produktkod. 17983235
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17983235 1 mg
17954605 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17983235 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF5890021MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1216616-31-7
Molekylformel 13C C3 H4 F 15N2 N O
Molekylvikt (g/mol) 132.07
Synonym 2(1H)-Pyrimidinone-2-13C-1,3-15N2, 6-amino-5-fluoro-, 4-Amino-5-fluoropyrimidin-2(1H)-one-2-13C-1,3-15N2, 6-Amino-5-fluoro-2(1H)-pyrimidinone-2-13C-1,3-15N2, Flucytosine-13C,15N2, 5-Fluorocytosine-2-13C-1,3-15N2, 5-Fluoro cytosine-13C,15N2, 6-Amino-2-oxo-5-fluoropyrimidine-2-13C-1,3-15N2
IUPAC-namn 4-amino-5-fluoro-(2^{13}C,1,3-^{15}N_{2})1H-pyrimidin-2-one
LEDER NC1=[15N][13C](=O)[15NH]C=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Fluorocytosine-2-13C-1,3-15N2
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C4H4FN3O/c5-2-1-7-4(9)8-3(2)6/h1H,(H3,6,7,8,9)/i4+1,7+1,8+1
Formel vikt 132.0313
Procent renhet >95%
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.