Läs mer
5-fluorocytin, TRC
Produktkod. 30133193
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133193 1 g
30132659 500 mg
17941635 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133193 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF5890001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2022-85-7
Molekylformel C4 H4 F N3 O
Molekylvikt (g/mol) 129.09
Synonym Flucytosine, 2(1H)-Pyrimidinone, 6-amino-5-fluoro-, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-fluoro- (9CI), Cytosine, 5-fluoro- (6CI,7CI,8CI), 6-Amino-5-fluoro-2(1H)-pyrimidinone, 4-Amino-5-fluoropyrimidin-2(1H)-one, 4-Amino-5-fluoropyrimidin-2-ol, 5-Fluorocytosin, 5-Fluorocytosine, 6-Amino-2-oxo-5-fluoropyrimidine, Alcobon, Ancobon, Ancotil, Ancotyl, Flucytosin, Fluocytosine, Fluorocytosine, NSC 103805, Ro 2-9915
IUPAC-namn 4-amino-5-fluoro-1H-pyrimidin-2-ett
LEDER NC1=NC(=O)NC=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Fluorocytosine
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C4H4FN3O/c5-2-1-7-4(9)8-3(2)6/h1H,(H3,6,7,8,9)
Formel vikt 129.0338