Läs mer
5-Fluoro ent-Lamivudine Acid D-Menthol Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Fluoro ent-Lamivudine Acid D-Menthol Ester |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H26FN3O4S/c1-9(2)11-5-4-10(3)6-13(11)25-16(23)17-26-14(8-27-17)22-7-12(19)15(20)21-18(22)24/h7,9-11,13-14,17H,4-6,8H2,1-3H3,(H2,20,21,24)/t10-,11+,13-,14+,17-/m0/s1 |
| Formel vikt | 399.1628 |