Läs mer
5-Fluorisatin, TRC
Produktkod. 30398370
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30398370 25 g
1 options
Produktkod. 30398370 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF59200025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Fluoroisatin
CAS 443-69-6
Molekylformel C8 H4 F N O2
Kvantitet 25 g
Synonym 1H-Indole-2,3-dione, 5-fluoro-, Indole-2,3-dione, 5-fluoro- (7CI,8CI), Isatin, 5-fluoro- (6CI), 5-Fluoro-1H-indole-2,3-dione, 5-Fluoro-2,3-indoledione, 5-Fluoroindoline-2,3-dione, 5-Fluoroisatin, 5-Fluoroisatine, NSC 39161
InChI formel InChI=1S/C8H4FNO2/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(11)8(12)10-6/h1-3H,(H,10,11,12)
LEDER Fc1ccc2NC(=O)C(=O)c2c1
IUPAC-namn 5-fluoro-1H-indol-2,3-dion
Molekylvikt (g/mol) 165.12
Formel vikt 165.0226