Läs mer
5-Fluoro Risperidon, TRC
Produktkod. 30138703
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138703 5 mg
30137244 25 mg
30005212 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138703 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF5959255MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1199589-74-6
Molekylformel C23 H27 F N4 O2
Molekylvikt (g/mol) 410.48
Synonym 3-[2-[4-(5-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, Risperidone Imp. D (EP)
IUPAC-namn 3-[2-[4-(5-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]etyl]-2-metyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
LEDER CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3noc4ccc(F)cc34)C(=O)N5CCCCC5=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[2-[4-(5-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C23H27FN4O2/c1-15-18(23(29)28-10-3-2-4-21(28)25-15)9-13-27-11-7-16(8-12-27)22-19-14-17(24)5-6-20(19)30-26-22/h5-6,14,16H,2-4,7-13H2,1H3
Formel vikt 410.2118