Läs mer
5-Fluor uracil, TRC
Produktkod. 30008773
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008773 100 g
30005145 10 g
18020850 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30008773 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF596000100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51-21-8
Molekylformel C4 H3 F N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 130.08
Synonym Fluorouracil, 5-Fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Flucytosine Imp. A (EP), 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 5-fluoro-, Uracil, 5-fluoro- (8CI), 5-Fluoro-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 2,4-Dihydroxy-5-fluoropyrimidine, 2,4-Dioxo-5-fluoropyrimidine, 5-FU, 5-Fluoracyl, 5-Fluoro-1H-pyrimidine-2,4-dione, 5-Fluoro-2,4-dihydroxypyrimidine, 5-Fluoro-2,4-pyrimidinedione, 5-Fluoropyrimidine-2,4-diol, 5-Fluorouracil, 5-Oncouracil, Adrucil, Arumel, Carac, Carzonal, DBL, Efudex, Efudix, Efurix, FU, Fluoroblastin, Fluoroplex, Fluorouracile Accord, Flurablastin, Fluracedyl, Fluracil, Fluracilum, Fluri, Fluril, Ftoruracil, Kecimeton, NSC 19893, Phthoruracil, Phtoruracil, Queroplex, Ro 2-9757, Sigma 03738, Timazin, U 8953, Ulup, Fluorouracil
IUPAC-namn 5-fluoro-1H-pyrimidin-2,4-dolon
LEDER FC1=CNC(=O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Fluorouracil
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
Formel vikt 130.0179
Procent renhet >95%