Läs mer
5-fluorantranilsyra, TRC
Produktkod. 30402975
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30402975 1 g
30401584 250 mg
30390431 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30402975 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF5877501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 446-08-2
Molekylformel C7 H6 F N O2
Molekylvikt (g/mol) 155.13
IUPAC-namn 2-amino-5-fluorobenzoesyra
LEDER Nc1ccc(F)cc1C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-fluorobenzoic Acid
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H6FNO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
Formel vikt 155.0383