Läs mer
5-Fluorobenzo[b]tiofen-2-karboxylsyra, 96 %
Produktkod. 15486047
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15486047 5 g 5g
15408375 250 mg 250mg
15476047 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15486047 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33239.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 70060-13-8 | C9H5FO2S | 196,195 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 70060-13-8
Molekylformel C9H5FO2S
Molekylvikt (g/mol) 196.195
MDL-nummer MFCD01927184
InChI-nyckel PLVPMOSTGNZKQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluorobenzo b thiophene-2-carboxylic acid, 5-fluoro-benzo b thiophene-2-carboxylic acid, benzo b thiophene-2-carboxylicacid, 5-fluoro, 2-carboxy-5-fluoro-1-benzothiophene, 5-fluoro-2-benzo b thiophenecarboxylic acid, 5-fluoro-2-benzo-b thiophenecarboxylic acid, 5-fluorobenzothiophene-2-carboxylic acid, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 5-fluoro
PubChem CID 901439
IUPAC-namn 5-fluoro-l-bensotiofen-2-karboxylsyra
LEDER C1=CC2=C(C=C1F)C=C(S2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Smältpunkt 257 °C till 262 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 196.19
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.