Läs mer
5-Fluorobenzofuran-3-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Fluorobenzofuran-3-one |
| CAS | 60770-49-2 |
| Molekylformel | C8H5FO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5FO2/c9-5-1-2-8-6(3-5)7(10)4-11-8/h1-3H,4H2 |
| LEDER | Fc1ccc2OCC(=O)c2c1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.12 |
| Formel vikt | 152.0274 |