Läs mer
5-fluorocytosin, 98+%
Produktkod. 11359205
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11359205 1 g 1g
11369205 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11359205 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16496.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1361.70 SEK
    1108.65 SEK / 1g
    Save 253.05 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 2022-85-7 | C4H4FN3O | 129,09 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Applikationer
5-Fluorocytosine fungerar som ett antidiabetiskt, svampdödande och antimikrobiellt medel. Det är användbart för behandling av allvarliga infektioner som uppstår på grund av känsliga stammar av Candida eller Cryptococcus neoformans och kromomykos. Vidare används det i studier om TMP-biosyntes.
Löslighet Löslig i
vatten och saltsyra.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara på en sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2022-85-7
Molekylformel C4H4FN3O
Molekylvikt (g/mol) 129.09
MDL-nummer MFCD00006035,MFCD00179326,MFCD03547958
InChI-nyckel XRECTZIEBJDKEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluorocytosine, flucytosine, ancotil, ancobon, flucytosin, 5-fluorocystosine, fluocytosine, 5-fc, 5-fluorocytosin, fluorcytosine
PubChem CID 3366
ChEBI CHEBI:5100
LEDER NC1=C(F)C=NC(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Fluorocytosine
Smältpunkt ∽297 °C (dekomposition)
Kvantitet 1 g
Beilstein 127285
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,4125
Löslighetsinformation Löslig i vatten och saltsyra.
IUPAC-namn 6-amino-5-fluoro-l,2-dihydropyrimidin-2-on
Formel vikt 129.09
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.