Läs mer
5-fluorocytosin, 99+%
Produktkod. 10742354 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10742354 5 g Glasflaska 5g
10125793 250 mg Glasflaska 250mg
10204381 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10742354 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 258340050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8945.00 SEK
    7952.65 SEK / 5g
    Save 992.35 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2022-85-7 | C4H4FN3O | 129,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2022-85-7
Molekylformel C4H4FN3O
Molekylvikt (g/mol) 129.09
MDL-nummer MFCD00006035,MFCD00179326,MFCD03547958
InChI-nyckel XRECTZIEBJDKEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluorocytosine, flucytosine, ancotil, ancobon, flucytosin, 5-fluorocystosine, fluocytosine, 5-fc, 5-fluorocytosin, fluorcytosine
PubChem CID 3366
ChEBI CHEBI:5100
IUPAC-namn 6-amino-5-fluoro-lH-pyrimidin-2-on
LEDER NC1=C(F)C=NC(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Fluorocytosine
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 296,0 °C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 1,0 % max. (1 g, 105 °C)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Beilstein 25, 3688
Merck Index 15, 4156
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 15 g/L (25 °C)
Formel vikt 129.09
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.