Läs mer
5-fluordeoxiuridin,≥ 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11491922 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mg
0.1 g
0.25 g
Förpackningsstorlek:
100mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11491922 25 mg 25mg
11401932 0.1 g 100mg
11411932 0.25 g 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11491922 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210555125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    687.00 SEK
    654.32 SEK / 25mg
    Save 32.68 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 50-91-9
Molekylformel C9H11FN2O5
Molekylvikt (g/mol) 246.19
MDL-nummer MFCD00006530
InChI-nyckel ODKNJVUHOIMIIZ-RRKCRQDMSA-N
Synonym floxuridine, 2'-deoxy-5-fluorouridine, 5-fluoro-2'-deoxyuridine, 5-fluorodeoxyuridine, fluorodeoxyuridine, floxuridin, fudr, deoxyfluorouridine, fluoruridine deoxyribose, fdurd
PubChem CID 5790
ChEBI CHEBI:60761
IUPAC-namn 5-fluor-l-[(2R,4S,5R)-4-hydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-2,4-dion
LEDER OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(F)C(=O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Fluorodeoxyuridine
Färg Vitt
Analysprocentintervall ≥98%
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 246.19
Fysisk form Kristallint pulver