Läs mer
5-Fluorodihydropyrimidine-2,4-dione-13C,15N2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Fluorodihydropyrimidine-2,4-dione-13C,15N2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h2H,1H2,(H2,6,7,8,9)/i4+1,6+1,7+1 |
| Formel vikt | 135.0309 |
| Procent renhet | >95% |