missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-Fluorodihydropyrimidine-2,4-dione, TRC

Produktkod. 30004642
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004642 10 mg
30009919 25 mg
30007907 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30004642 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF59102510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 696-06-0
Molekylformel C4 H5 F N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 132.093
Synonym 5,6-Dihydro-5-fluorouracil, 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 5-fluorodihydro-, 5-Fluorodihydro-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione (ACI), Hydrouracil, 5-fluoro- (6CI, 7CI, 8CI), 5,6-Dihydro-5-fluorouracil, 5-Fluoro-5,6-dihydrouracil, 5-Fluorodihydrouracil, 5-Fluorohydrouracil, Dihydro-5-fluorouracil
IUPAC-namn 5-fluoro-1,3-diazinane-2,4-dione
LEDER FC1CNC(=O)NC1=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-Fluorodihydropyrimidine-2,4-dione
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C4H5FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h2H,1H2,(H2,6,7,8,9)
Formel vikt 132.034
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.