Läs mer
5-Fluoroindazole-3-carboxylic Acid Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Fluoroindazole-3-carboxylic Acid Sodium Salt |
| CAS | 1391053-91-0 |
| Molekylformel | C8H4FN2NaO2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 5-Fluoro-1H-indazole-3-carboxylic Acid Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5FN2O2.Na/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(8(12)13)11-10-6;/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13);/q;+1/p-1 |
| LEDER | C1=CC2=C(C=C1F)C(=NN2)C(=O)[O-].[Na+] |
| IUPAC-namn | sodium;5-fluoro-1H-indazole-3-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.12 |
| Formel vikt | 202.0155 |