Läs mer
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid, 98%
Produktkod. p-134757 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10737412 1 g Glasflaska 1g
10124401 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10737412 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 331590010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 399-76-8 | C9H6FNO2 | 179.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 399-76-8
Molekylformel C9H6FNO2
Molekylvikt (g/mol) 179.15
MDL-nummer MFCD00005612
InChI-nyckel WTXBRZCVLDTWLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoroindole-2-carboxylic acid, 2-carboxy-5-fluoroindole, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-fluoro, chembl23507, spectrum_001495, pubchem1683, specplus_000678, opera_id_1340, spectrum2_001469, spectrum3_001043
PubChem CID 1820
IUPAC-namn 5-fluor-lH-indol-2-karboxylsyra
LEDER C1=CC2=C(C=C1F)C=C(N2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Fluoroindole-2-carboxylic acid
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 254°C to 258°C
Färg Brun-Gul
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble in water
Formel vikt 179.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.