Läs mer
5-Fluoroindole-3-carboxaldehyde, 98%
Produktkod. 11328466
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 11328466
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L17507.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2338-71-8 | C9H6FNO | 163.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2338-71-8
Molekylformel C9H6FNO
Molekylvikt (g/mol) 163.15
MDL-nummer MFCD00022719
InChI-nyckel YUAJKGBLPVLADK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoroindole-3-carboxaldehyde, 5-fluoro-1h-indole-3-carboxaldehyde, 5-fluoroindole-3-carbaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 5-fluoro, 3-formyl-5-fluoroindole, pubchem7267, zlchem 1197, 5-fluoro-3-formylindole, 5-fluoroindole-3-aldehyde, acmc-209g2v
PubChem CID 259089
IUPAC-namn 5-fluor-lH-indol-3-karbaldehyd
LEDER FC1=CC=C2NC=C(C=O)C2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Fluoroindole-3-carboxaldehyde
Smältpunkt 164°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 1449216
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 163.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.