Läs mer
5-Fluoroindole-3-carboxaldehyde, 99%, Thermo Scientific™
Product Code. 15214754 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
15214754 5 g 5g
15204754 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15214754 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 443350050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 2338-71-8
Molekylformel C9H6FNO
Molekylvikt (g/mol) 163.15
MDL-nummer MFCD00022719
InChI-nyckel YUAJKGBLPVLADK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoroindole-3-carboxaldehyde, 5-fluoro-1h-indole-3-carboxaldehyde, 5-fluoroindole-3-carbaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 5-fluoro, 3-formyl-5-fluoroindole, pubchem7267, zlchem 1197, 5-fluoro-3-formylindole, 5-fluoroindole-3-aldehyde, acmc-209g2v
PubChem CID 259089
IUPAC-namn 5-fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
LEDER FC1=CC=C2NC=C(C=O)C2=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 5-Fluoroindole-3-carboxaldehyde
Smältpunkt 170°C to 172°C
Analysprocentintervall 98.5% min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 163.15
Procent renhet 99%
compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Fluoroindole-3-carboxaldehyde, 99%
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.