Läs mer
5-fluorindol, 99 %
Produktkod. 11428266
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11428266 1 g 1g
11438266 5 g 5g
11448266 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11428266 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15346.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 399-52-0 | C8H6FN | 135,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 399-52-0
Molekylformel C8H6FN
Molekylvikt (g/mol) 135.14
MDL-nummer MFCD00005671
InChI-nyckel ODFFPRGJZRXNHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoroindole, 1h-indole, 5-fluoro, 5-fluoro indole, indole, 5-fluoro, 5-fluoro-indole, 5-fluor-1h-indol, 5-fluoroindol, 5-fluoro-indol, 3fuf, pubchem1681
PubChem CID 67861
ChEBI CHEBI:72818
IUPAC-namn 5-fluoro-lH-indol
LEDER FC1=CC=C2NC=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Fluoroindole
Smältpunkt 42°C to 47°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 1 g
Beilstein 112350
Formel vikt 135.14
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.