Läs mer
5-Fluoroindole, 99%
Produktkod. p-7022524
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11428266
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15346.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 399-52-0 | C8H6FN | 135.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 399-52-0
Molekylformel C8H6FN
Molekylvikt (g/mol) 135.14
MDL-nummer MFCD00005671
InChI-nyckel ODFFPRGJZRXNHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoroindole, 1h-indole, 5-fluoro, 5-fluoro indole, indole, 5-fluoro, 5-fluoro-indole, 5-fluor-1h-indol, 5-fluoroindol, 5-fluoro-indol, 3fuf, pubchem1681
PubChem CID 67861
ChEBI CHEBI:72818
IUPAC-namn 5-fluoro-lH-indol
LEDER FC1=CC=C2NC=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Fluoroindole
Smältpunkt 42°C to 47°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 1 g
Beilstein 112350
Formel vikt 135.14
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.