Läs mer
5-fluorindol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Fluoroindole |
| CAS | 399-52-0 |
| Molekylformel | C8H6FN |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 5-Fluoro-1H-indole, 5-fluoroindole, NSC 88613 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6FN/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-5,10H |
| LEDER | Fc1ccc2[nH]ccc2c1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 135.14 |
| Formel vikt | 135.0484 |