Läs mer
5-fluorindol, TRC
Produktkod. 30408383
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30408383 25 g
1 options
Produktkod. 30408383 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF59214025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Fluoroindole
CAS 399-52-0
Molekylformel C8H6FN
Kvantitet 25 g
Synonym 5-Fluoro-1H-indole, 5-fluoroindole, NSC 88613
InChI formel InChI=1S/C8H6FN/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-5,10H
LEDER Fc1ccc2[nH]ccc2c1
Molekylvikt (g/mol) 135.14
Formel vikt 135.0484