Läs mer
5-Fluoroisobenzofuran-1,3-dione, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 30966573
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
250mg
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30966573 100 g 100g
30953199 250 mg 250mg
30961130 25 g 25g
30963843 1 g 1g
30963728 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30966573 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD10810100g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Fluoroisobenzofuran-1,3-dione
CAS 319-03-9
Molekylformel C8H3FO3
MDL-nummer MFCD00191363
Kvantitet 100 g
LEDER O=C1OC(C2=C1C=CC(F)=C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 166.11
Procent renhet 97%