Läs mer
5-Fluoronaphthalen-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Fluoronaphthalen-1-ol |
| CAS | 61761-32-8 |
| Molekylformel | C10 H7 F O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 5-Hydroxy-1-fluoronaphthalene |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7FO/c11-9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10(8)12/h1-6,12H |
| LEDER | Oc1cccc2c(F)cccc12 |
| IUPAC-namn | 5-fluoronaphthalen-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.16 |
| Formel vikt | 162.048 |