Läs mer
5-Fluoronicotinamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Fluoronicotinamide |
| CAS | 70-58-6 |
| Molekylformel | C6H5FN2O |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5FN2O/c7-5-1-4(6(8)10)2-9-3-5/h1-3H,(H2,8,10) |
| LEDER | NC(=O)c1cncc(F)c1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 140.12 |
| Formel vikt | 140.0386 |