Beskrivning
- Renheten: >99 %
- Molekylvikt: 174,1 g/mol
- Förvaringstemperatur: Förvara vid -20 °C
- Frakttemperatur: Omgivande temperatur – kan skickas med is
- Form: Solid
- Tillämpningar: Selektivt agens i jästmolekylärgenetik, användbart vid selektion av orotidin-5'-fosfatdekarboxylasmutanter av Saccharomyces cerevisiae
- Sammansättning: 100 % 5-fluoro-2,4-dioxo-1H-pyrimidin-6-karboxylsyra; hydrat
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Specifikationer
| Buffert | 100% 5-fluoro-2,4-dioxo-1H-pyrimidin-6-karboxylsyra, hydrat |
| Innehåll och lagring | Förvara vid -20 °C. |
| Form | Solid |
| Frakt skick | Omgivning |
| Substrategenskaper | Kemiskt substrat |
| Målmolekyl | Orotidin-5-fosfat¹ dekarboxylas |
| Formulering | 100 % 5-fluoro-2,4-dioxo-1H-pyrimidin-6-karboxylsyra; hydrat |
| Kvantitet | 1 g |
| För användning med (applikation) | Jästens molekylära genetik, selektion av orotidin-5'-fosfat dekarboxylasmutanter |