Läs mer
5-Fluoroorotic Acid Hydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Fluoroorotic Acid Hydrate |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3FN2O4.H2O/c6-1-2(4(10)11)7-5(12)8-3(1)9;/h(H,10,11)(H2,7,8,9,12);1H2 |
| Formel vikt | 192.0182 |