Läs mer
5-Fluoroorotic acid monohydrate, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11399709
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11399709 1 g 1g
11389709 50 mg 50mg
11379709 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11399709 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21290.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
5-Fluoroorotic Acid, Monohydrate (5-FOA) has become a valuable tool for research in the field of molecular genetics and has been employed in the selection of resistant strains of Saccharomyces cerevisiae that possess a mutant URA3 gene which renders them orotidine-5í-phosphate decarboxylation.
Solubility
Soluble in water, dimethyl sulfoxide, 50mg in 1ml (1:1 ammonium hydroxide: water) with gentle heating.
Notes
Store in freezer (-20°C). Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 220141-70-8
Molekylformel C5H5FN2O5
Molekylvikt (g/mol) 192.10
MDL-nummer MFCD00150658
InChI-nyckel LODRRYMGPWQCTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid hydrate, 5-fluoroorotic acid monohydrate, 5-fluoroorotic acid hydrate, 5-fluoroorotic acid,monohydrate, 5-fluoro-1,2,3,6-tetrahydro-2,6-dioxopyrimidine-4-carboxylic acid hydrate, 5-fluoroortic acid monohydrate, 5-fluorouracil-4-carboxylic acid hydrate, 5-fluoroorotic acid n-hydrate, 5-fluororotic acid monohydrate, 5-fluoro-orotic acid monohydrate
PubChem CID 16212749
LEDER O.OC(=O)C1=C(F)C(=O)NC(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Fluoroorotic acid monohydrate
Smältpunkt ∼255°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Beilstein 181933
Merck Index 14,4176
Löslighetsinformation Soluble in water,dimethyl sulfoxide,50mg in 1ml (1:1 ammonium hydroxide: water) with gentle heating.
IUPAC-namn 5-fluoro-2,4-dioxo-1H-pyrimidine-6-carboxylic acid;hydrate
Formel vikt 192.11 (174.09 Anhydrous)
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.