Läs mer
5-Fluoroorotic Acid Monohydrate (Ultra Pure), TRC
Produktkod. 17964485
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17964485 5 g
17932935 25 g
17902065 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17964485 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF5950005G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 220141-70-8
Molekylformel C5H5FN2O5
Molekylvikt (g/mol) 192.1
LEDER OC(=O)C1=C(F)C(=O)NC(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Fluoroorotic Acid, Monohydrate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C5H3FN2O4.H2O/c6-1-2(4(10)11)7-5(12)8-3(1)9;/h(H,10,11)(H2,7,8,9,12);1H2
Procent renhet >95%