missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-fluororotinsyra, MP Biomedicals

Produktkod. 11444551 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11444551 50 mg 50mg
11454551 250 mg 250mg
11464551 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11444551 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215421050

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 703-95-7
Molekylformel C5H3FN2O4
Molekylvikt (g/mol) 174.087
MDL-nummer MFCD00150658
InChI-nyckel SEHFUALWMUWDKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoroorotic acid, 5-fluoroorotate, fluoroorotic acid, 5-fluoro-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid, orotic acid, 5-fluoro, 5-foa, 5-fluoro orotic acid, 5-fluorouracil-4-carboxylic acid, unii-7ia9ouc93e, 5-fluoroorotic acid van
PubChem CID 69711
ChEBI CHEBI:42535
IUPAC-namn 5-fluoro-2,4-dioxo-1H-pyrimidin-6-karboxylsyra
LEDER C1(=C(NC(=O)NC1=O)C(=O)O)F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-Fluoroorotic Acid
Namnnotering Selective agent for yeast molecular genetics and uracil auxotrophs
Färg Gult
Analysprocentintervall 98.3%
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 174.1
Fysisk form Kristallint pulver
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.