Läs mer
5-fluororotinsyra, MP Biomedicals
Produktkod. 11464551 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11464551 1 g 1g
11444551 50 mg 50mg
11454551 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11464551 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215421091
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14095.00 SEK
    13425.29 SEK / 1g
    Save 669.71 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 703-95-7
Molekylformel C5H3FN2O4
Molekylvikt (g/mol) 174.087
MDL-nummer MFCD00150658
InChI-nyckel SEHFUALWMUWDKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoroorotic acid, 5-fluoroorotate, fluoroorotic acid, 5-fluoro-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid, orotic acid, 5-fluoro, 5-foa, 5-fluoro orotic acid, 5-fluorouracil-4-carboxylic acid, unii-7ia9ouc93e, 5-fluoroorotic acid van
PubChem CID 69711
ChEBI CHEBI:42535
IUPAC-namn 5-fluoro-2,4-dioxo-1H-pyrimidin-6-karboxylsyra
LEDER C1(=C(NC(=O)NC1=O)C(=O)O)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Fluoroorotic Acid
Namnnotering Selektivt agens för jästmolekylärgenetik och uracil-auxotrofer
Färg Gult
Analysprocentintervall 98.3%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 174.1
Fysisk form Kristallint pulver