Läs mer
5-Fluorooxindole (5-Fluoro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one), Mikromol
Beskrivning
5-Fluorooxindole (5-Fluoro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one), Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Fluoro-2-oxindole |
| CAS | 56341-41-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5-Fluoro-2-oxindole |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H6 F N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 5-Fluoro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 5-Fluoro-1,3-dihydroindol-2-one, 5-Fluoro-2,3-dihydro-2-oxoindole, 5-Fluoro-2,3-dihydroindol-2-one, 5-Fluoro-2-oxindole, 5-Fluoro-2-oxoindoline, 5-Fluoroindolin-2-one, 5-Fluorooxindole |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6FNO/c9-6-1-2-7-5(3-6)4-8(11)10-7/h1-3H,4H2,(H,10,11) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Fc1ccc2NC(=O)Cc2c1 |
| Visa mer |