Läs mer
5-fluoroxindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15474867
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15474867 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15474867 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32176.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 56341-41-4 | C8H6FNO | 151.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Fluorooxindole
CAS 56341-41-4
Smältpunkt 142°C to 146°C
Molekylformel C8H6FNO
MDL-nummer MFCD02179598
Kvantitet 1 g
Synonym 5-fluorooxindole, 5-fluoroindolin-2-one, 5-fluoro-2-oxindole, 5-fluoro-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 2h-indol-2-one, 5-fluoro-1,3-dihydro, 5-fluoro-1,3-dihydro-indol-2-one, 5-fluoro-2-indolinone, 5-fluoro-2,3-dihydro-1h-indol-2-one, 5-fluoro indoline-2-one, 5-fluoro-2,3-dihydro-2-oxoindole
InChI-nyckel DDIIYGHHUMKDGI-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1C2=C(C=CC(=C2)F)NC1=O
IUPAC-namn 5-fluoro-1,3-dihydroindol-2-on
Molekylvikt (g/mol) 151.14
PubChem CID 3731012
Formel vikt 151.14
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.