Läs mer
5-Fluoropyridine-2-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15434767
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15434767
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H32086.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107504-08-5
Molekylformel C6H4FNO2
Molekylvikt (g/mol) 141.101
MDL-nummer MFCD04114196
InChI-nyckel JTKFIIQGMVKDNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoropicolinic acid, 5-fluoro-2-picolinic acid, 5-fluoro-2-pyridinecarboxylic acid, 5-fluoropyridine-2-carboxylicacid, 5-fluoro-pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-fluoro, 2-carboxy-5-fluoropyridine, 5-fluoro-2-carboxypyridine, pubchem14387, acmc-2098wr
PubChem CID 2762876
IUPAC-namn 5-fluoropyridine-2-carboxylic acid
LEDER C1=CC(=NC=C1F)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Fluoropyridine-2-carboxylic acid
Smältpunkt 164°C to 166°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 141.1
Procent renhet 97%