Läs mer
5-Fluoropyridin-3-boronsyra, 98 %
Produktkod. 15489627
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15489627 250 mg 250mg
15479627 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15489627 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52860.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 872041-86-6 | C5H5BFNO2 | 140,908 g/mol
5-fluoropyridin-3-borsyra används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
5-Fluoropyridin-3-boronsyra används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Löslig i het metanol
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 872041-86-6
Molekylformel C5H5BFNO2
Molekylvikt (g/mol) 140.908
MDL-nummer MFCD07368243
InChI-nyckel FVEDGBRHTGXPOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoropyridine-3-boronic acid, 5-fluoropyridin-3-yl boronic acid, 5-fluoropyridin-3-yl-3-boronic acid, 5-fluoropyridine-3-boronicacid, 5-fluoro-3-pyridylboronic acid, 3-fluoropyridine-5-boronic acid, 5-fluoro-3-pyridyl boronic acid, acmc-209qir, boric acid fluoride-3-5, 3-borono-5-fluoropyridine
PubChem CID 44717403
IUPAC-namn (5-fluorpyridin-3-yl)borsyra
LEDER B(C1=CC(=CN=C1)F)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Fluoropyridine-3-boronic acid
Smältpunkt 233 °C till 236 °C
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Löslig i het metanol.
Formel vikt 140.91
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.