Läs mer
5-Fluoroquinazolin-4(1H)-one, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30985677
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30985677 25 g
30985251 1 g
30974751 10 g
30973960 100 g
30982661 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30985677 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1090825g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Fluoroquinazolin-4(1H)-one
CAS 436-72-6
Molekylformel C8H5FN2O
MDL-nummer MFCD20542997
Kvantitet 25 g
LEDER O=C1N=CNC2=C1C(F)=CC=C2
Molekylvikt (g/mol) 164.14
Procent renhet 98%