Läs mer
5-fluorokinazolin-4-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10019091
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10019091 1 g 1g
10671416 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10019091 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB04061DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 436-72-6
Molekylformel C8H5FN2O
Molekylvikt (g/mol) 164.14
MDL-nummer MFCD00173674
InChI-nyckel UXEZULVIMJVIFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-4-hydroxyquinazoline, 5-fluoroquinazolin-4-ol, 5-fluoroquinazolin-4 1h-one, 5-fluoroquinazolin-4 3h-one, 5-fluoro-4-quinazolone, 5-fluoro-3h-quinazolin-4-one, 4 1h-quinazolinone, 5-fluoro, pubchem6307, 5-fluoroquinazolin-4-one, acmc-209jv3
PubChem CID 2737331
LEDER FC1=C2C(NC=NC2=O)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Fluoroquinazolin-4-ol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 5-fluoro-1,4-dihydrokinazolin-4-on
Formel vikt 164.14
Procent renhet 97%