Läs mer
5-Fluorosalicylaldehyde, 97%
Produktkod. 10376414 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10376414 5 g 5g
10316374 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10376414 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 397570050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 347-54-6 | C7H5FO2 | 140.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 347-54-6
Molekylformel C7H5FO2
Molekylvikt (g/mol) 140.11
InChI-nyckel FDUBQNUDZOGOFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluorosalicylaldehyde, 5-fluoro-2-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 5-fluoro-2-hydroxy, 5-fluoro-2-hydroxy benzaldehyde, pubchem1444, 5-fluoro salicylaldehyde, 5-?fluorosalicylaldehyde, acmc-209ia4, ksc492m4t, pharmabridge p-2996
PubChem CID 2737328
IUPAC-namn 5-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)C=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Fluorosalicylaldehyde
Smältpunkt 82°C to 85°C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel FC6H3(OH)CHO
Kvantitet 5 g
Formel vikt 140.11
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Fluorosalicylaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.