Läs mer
5-fluorosilicilylaldehyd, 98+%
Produktkod. 11330508
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11330508 1 g 1g
11320508 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11330508 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043844.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 347-54-6 | C7H5FO2 | 140,113 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 347-54-6
Molekylformel C7H5FO2
Molekylvikt (g/mol) 140.113
MDL-nummer MFCD01090997
InChI-nyckel FDUBQNUDZOGOFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluorosalicylaldehyde, 5-fluoro-2-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 5-fluoro-2-hydroxy, 5-fluoro-2-hydroxy benzaldehyde, pubchem1444, 5-fluoro salicylaldehyde, 5-?fluorosalicylaldehyde, acmc-209ia4, ksc492m4t, pharmabridge p-2996
PubChem CID 2737328
IUPAC-namn 5-fluoro-2-hydroxibensaldehyd
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)C=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Fluorosalicylaldehyde
Smältpunkt 82 °C till 85 °C
Kvantitet 1 g
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 140.12
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Pulver eller flingor
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.