Läs mer
5-fluorsalicylsyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11480367
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11480367 1 g 1g
11324659 250 mg 250mg
11314659 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11480367 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21751.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 345-16-4 | C7H5FO3 | 156.112 g/mol
5-Fluorosalicylsyra användes som intern standard vid kvantifiering av salicylsyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 5-Fluorosalicylsyra användes som intern standard vid kvantifiering av salicylsyra.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 345-16-4
Molekylformel C7H5FO3
Molekylvikt (g/mol) 156.112
MDL-nummer MFCD00002456
InChI-nyckel JWPRICQKUNODPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluorosalicylic acid, 2-hydroxy-5-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 5-fluoro-2-hydroxy, 5-fluoro-2-hydroxybenzoicacid, 5-fluoro-2-hydroxy-benzoic acid, 5fluorosalicylic acid, pubchem1382, 5-fluoro-salicylic acid, 2-carboxy-4-fluorophenol
PubChem CID 67658
IUPAC-namn 5-fluoro-2-hydroxibensoesyra
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)C(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Fluorosalicylic acid
Smältpunkt 178°C to 182°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2209120
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 156.11
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.