Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 5-fluorouracil, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4510290 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10348170 1 g Glasflaska 1g
10697552 5 g Glasflaska 5g
11906531 25 g Glasflaska 25g
15159263 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10348170 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 228440010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
5-Fluorouracil, CAS # 51-21-8, är en analog bas som består av uracil med en vätefluorsubstitution i position 5.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•5-Fluorouracil är en antimetabolit och antineoplastik som förhindrar DNA-syntes genom att blockera omvandlingen av deoxiuridylsyra
•5-Fluorouracil kan ersätta uracil i RNA och förhindra proteinsyntes och celltillväxt
Användningsområden
•5-Fluorouracil kan användas för laboratorieforskning om tumörtillväxt och immunsuppression
•5-Fluorouracil kan också vara lämpligt för laboratoriestudier av neurotoxicitet, cellys och DNA-skada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51-21-8
Molekylformel C4H3FN2O2
Molekylvikt (g/mol) 130.08
MDL-nummer MFCD00006018
InChI-nyckel GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluorouracil, fluorouracil, 5-fu, fluoroplex, adrucil, efudex, carac, fluracil, fluoroblastin, kecimeton
PubChem CID 3385
ChEBI CHEBI:46345
IUPAC-namn 5-fluoro-lH-pyrimidin-2,4-dion
LEDER FC1=CNC(=O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Fluorouracil
Smältpunkt 278.0°C to 282.0°C
Färg Vitt
Kokpunkt 190.0°C to 200.0°C (0.1 mmHg)
Förlust vid torkning 0.5% (80°C, 4 hrs) (in vacuum) max.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Beilstein 24,IV,1229
Merck Index 15,4213
Löslighetsinformation Solubility in water: 12.2g/L (20°C). Other solubilities: 2.9g/L (20°C) in ethanol,readily soluble in aqueous alkali solutions,soluble in dmso
Formel vikt 130.08
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Fluorouracil
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.